L8384
Linoleic Acid-Albumin from bovine serum albumin
γ-irradiated, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine plasma
Minőségi szint
leírás
Contains 1.1-2.3 moles linoleic acid per mole BSA
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioReagent
form
lyophilized powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤50 EU/mg endotoxin
oldhatóság
water: 10 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures