Fontos dokumentumok
L9530
Linoleic Acid-Albumin from bovine serum albumin
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Linoleic Acid-Albumin from BSA
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Contains 2 moles linoleic acid per mole BSA
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
form
liquid
koncentráció
100 mg/mL BSA in DPBS
90-120 mg/mL protein (biuret)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤400 EU/mL endotoxin
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures