Fontos dokumentumok
62240
Linoleic acid
technical, 58-74% (GC)
Szinonimák:
cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
58-74% (GC)
szennyeződések
18-32% oleic acid
szín
clear
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
n20/D 1.466
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Géninformáció
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Általános leírás
Alkalmazás
- Alginate Spheres With Urea and Linoleic Acid: A biological nitrification inhibitor proposal utilizing alginate spheres to encapsulate urea and linoleic acid for agricultural benefits (Avendaño-Morales et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?