Fontos dokumentumok
39269
Linoleic acid
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
heavy metals, tested
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
residual solvents (GLC-HS) conforms ICHQ3
Jogi információk
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?