Fontos dokumentumok
A3611
Arachidonic acid
from non-animal source, ≥98.5% (GC)
Szinonimák:
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, Eicosa-5Z,8Z,11Z,14Z-tetraenoic acid, Immunocytophyte
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4872 (lit.)
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
sűrűség
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
Alkalmazás
<li><strong>Molecular Mechanisms Associated with the Inhibitory Role of Long Chain n-3 PUFA in Colorectal Cancer:</strong> This study discusses the effects of long-chain polyunsaturated fatty acids, like arachidonic acid, on colorectal cancer mechanisms. The research focuses on the anti-inflammatory and cancer inhibitory roles through the modulation of lipid metabolism and signal transduction pathways (Jayathilake et al., 2024).</li>
<li><strong>Zhilining Formula alleviates DSS-induced colitis through suppressing inflammation and gut barrier dysfunction via the AHR/NF-Bp65 axis:</strong> This article presents arachidonic acid′s role in the suppression of inflammation and restoration of gut barrier function, crucial for understanding inflammatory diseases and developing therapeutic strategies (Zhou et al., 2024).</li>
<li><strong>5,6-diHETE lactone (EPA-L) mediates hypertensive microvascular dilation by activating the endothelial GPR-PLC-IP(3) signaling pathway:</strong> Explores the cardiovascular implications of arachidonic acid metabolites, specifically their role in microvascular responses, which could influence hypertension treatment strategies (Asulin et al., 2024).</li>
</ul>
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup