L5900
Linoleic Acid-Water Soluble
powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant (Safflower oil)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Package size based on linoleic acid content.
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
How the unsaturated fatty acid, oleic acid and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.