Fontos dokumentumok
L2376
Linolenic acid
≥99%
Szinonimák:
α-Lnn, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.480 (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
sűrűség
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
lipidtípus
omega FAs
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to assess the total antioxidative activity of serum and bacteria
- in palleroni chamber assay
- to prepare free fatty acid mixture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Importance and uses of linolenic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Lipid Induced Insulin Resistance
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Related Content
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
A sejttenyésztési közegek szakértelme felgyorsítja a laboratóriumban termesztett hús- és tenger gyümölcseinek iparát az állatmentes készítményekkel.