Fontos dokumentumok
L2378
γ-Linolenic acid
≥99%, liquid
Szinonimák:
gamma-Linolenic acid, cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant oil (borage)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
liquid
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-,13-12-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCCETWTMQHEPK-QNEBEIHSSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup