Fontos dokumentumok
91077C
Insulin, Human Recombinant
for research or for further manufacturing use, dry powder
Szinonimák:
Insulin sodium salt human, rh-Insulin
Forma
dry powder
hatékonyság
≥27.5 units per mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1.0 EU/mL endotoxin
oldhatóság
water: 10 mg/mL (pH 2.0—2.5)
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Géninformáció
human ... INS(3630)
Általános leírás
Alkalmazás
- Recombinant Human Insulin has been used in the media for adipogenic induction of mesenchymal stem cells.
- It has been used as a supplement in the cell culture media of airway epithelial cells.
- It has been used in the culture media for differentiation of cells, GLUT4 (glucose transporter type 4) translocation assay and to study interaction of insulin with insulin receptor via surface plasmon resonance.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)