T1147
apo-Transferrin human
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Human transferrin, Siderophilin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
molekulatömeg
76-81 kDa
koncentráció
~25 mM
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
HIV and HBsAg, source material tested negative
≤0.005% iron
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TF(7018)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.