I5879
3-Isobutyl-1-methylxanthine
≥99% (HPLC), powder
Szinonimák:
1-Methyl-3-isobutylxanthine, 3,7-Dihydro-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1H-purine-2,6-dione, 3-Isobutyl-1-methyl-2,6(1H,3H)-purinedione, IBMX
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
mp
200-201 °C (lit.)
oldhatóság
DMSO: 1 M (with gentle warming)
ethanol: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PRKAR1A(5573) , PRKAR1AP(5574) , PRKAR1B(5575) , PRKAR2A(5576) , PRKAR2B(5577)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the differentiation of mesenchymal stem cells (MSC)
- as a culture medium supplement for inducing adipogenic differentiation
- as a supplement in Krebs-Ringer buffer with HEPES (KRBH) solution for inducing glucose-stimulated insulin secretion (GSIS)
- in the characterization of adipose-derived mesenchymal stem cells
- in cyclic adenosine monophosphate (cAMP) assay
- in phosphodiesterase (PDE) inhibition
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.