I1882
Insulin from bovine pancreas
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, potency: ≥20 units/mg (USP units), lyophilized powder
Szinonimák:
Bovine insulin, Cell culture grade insulin
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
form
lyophilized powder
hatékonyság
≥20 units/mg (USP units)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
acetic acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
hydrochloric acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Géninformáció
bovine ... INS(280829)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Feloldás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3