F6136
Anti-Horse Spleen Ferritin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Ferritin Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
horse
technika/technikák
immunoelectrophoresis: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
indirect ELISA: 1:10,000
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
horse ... Ftl(100051593)
Általános leírás
.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunofluorescence
- in western blotting
- in immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2