T0665
holo-Transferrin human
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Szinonimák:
Siderophilin, iron-saturated
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human plasma
Minőségi szint
leírás
Iron-saturated
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥97%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
HIV, HBsAg and HCV, none detected (tested by FDA approved testing methods)
endotoxin, tested
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... TF(7018)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Protocols
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Related Content
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.