H3149
Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa
Grade I-A, ≥180 USP units/mg, powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine intestinal mucosa
Minőségi szint
típus
Grade I-A
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
specifikus aktivitás
≥180 USP units/mg
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szín
beige
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
Általános leírás
Alkalmazás
- Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa has been used in sLRP (soluble circulating low density lipoprotein receptor-related protein-1) purification from human plasma.
- It has been used as a supplement in M199 medium for culturing of human umbilical vein endothelial cells.
- It has been used as an anticoagulant agent during isolation of blood.
Tulajdonságok és előnyök
- High-purity compound suitable for a wide variety of research applications
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)