Fontos dokumentumok
I3769
Insulin-like Growth Factor-I human
≥95% (HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
IGF, IGF-I, somatomedin c
Méret kiválasztása
113 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
113 000,00 Ft
Javasolt termékek
Terméknév
Insulin-like Growth Factor-I human, IGF-I, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
0.1-10 ng/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
~7.6 kDa
kiszerelés
pkg of 50 and 100 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1.00 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IGF1(3479) , Igf1(16000)
Általános leírás
Alkalmazás
- in modified Dulbecco minimal essential medium for in vitro culture of testicular cells[2][3]
- in culture media, to study its effect on steroidogenesis during testicular development[4]
- in culture media for in vitro assay of splenic pro-erythroid cell growth and differentiation[5]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Insulin-like Growth Factors (IGF)
Protocols
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.