Fontos dokumentumok
9011-M
Sigma-Aldrich
Human Insulin
Szinonimák:
Human Insulin Protein, Insulin Hormone, Recombinant Insulin
About This Item
UNSPSC kód:
41116012
eCl@ss:
32160405
biológiai forrás:
human
Forma:
solid
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Címke
125Iodine labeled
Forma
solid
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Általános leírás
Radioactivity: <5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Alkalmazás
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Tárolás és stabilitás
2–8 °C
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2