I1507
Insulin human
≥95% (HPLC), semisynthetic, powder, non-sterile
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
semisynthetic
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
koncentráció
>75%
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
0.01 M HCl: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H]1C(=O)N[C@H]2CSSC[C@@H](C(=O)N[C@@H](CSSC[C@@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC2=O)CO)CC(C)C)CC3=CC=C(C=C3)O)CCC(=O)N)CC(C)C)CCC(=O)O)CC(=O)N)CC4=CC=C(C=C4)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC5=CC=CC=C5)C(=O)N[C@@H](CC6=CC=CC=C6)C(=O)N[C@@H](CC7=CC=C(C=C7)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N8CCC[C@H]8C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)O)C(C)C)CC(C)C)CC9=CC=C(C=C9)O)CC(C)C)C)CCC(=O)O)C(C)C)CC(C)C)CC2=CNC=N2)CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC2=CNC=N2)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)N)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N1)CO)[C@@H](C)O)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H]([C@@H](C)CC)NC(=O)CN
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Géninformáció
human ... INS(3630)
Általános leírás
Insulin binds to the receptors of target cells in the liver, skeletal muscle and fat, b cells, brain cells, and many other cells. The insulin gene is located on human chromosome 11p15.5.
Alkalmazás
- in artificial cerebrospinal fluid (aCSF) to study the effect of preoptic area administration of insulin on core body temperature (CBT) in mice
- in contact-mode scanning probe electrospray ionization (SPESI) to study the effect of substrate vibration on ionization efficiency
- as a component of adipocyte differentiation media
Biokémiai/fiziológiai hatások
Insulin signaling is associated with two important pathways namely: phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K, a lipid kinase)/AKT (also known as PKB or protein kinase B) pathway and the Raf/Ras/MEK/ MAPK (mitogen-activated protein kinase, also known as ERK or extracellular signal-regulated kinase) pathway. Insulin increases the metabolic pathways controlling glycogen synthesis, gene expression, DNA synthesis, and Na+/K+ pump. It inhibits metabolic pathways regulating apoptosis and autophagy.
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
antitest
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.