Fontos dokumentumok
11376497001
Roche
Insulin, human
recombinant (yeast)
Szinonimák:
Insulin human
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile; 0.2 μm filtered
Teszt
>98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
molekulatömeg
5,700 Da
kiszerelés
pkg of 100 mg
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
oldhatóság
water: soluble
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Géninformáció
human ... INS(3630)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Minőség
Note: 1 EU corresponds to 0.1ng
Szekvencia
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Recommended concentration for serum-free cell culture is 1-10 μg/ml.
The concentration of insulin required for stimulation of cell growth in almost all cases is extraordinarily high compared with the physiological concentration. Insulin may be mimicking insulin-like growth factors (IGFs, somatomedins) for some cell lines, and high insulin concentrations may be necessary to occupy receptors which have a high affinity for IGFs and a lower affinity for insulin.
Working solution: Dissolve Insulin, human, recombinant (100 mg or 500 mg), in sterile, double-dist. water (final concentration: 10 mg/ml).
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
The reconstituted, undiluted solution is stable at -15 to -25 °C.
Note: Avoid repeated freezing and thawing.
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?