Fontos dokumentumok
SAB4200691
Anti-Insulin antibody, Mouse monoclonal
clone K36AC10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
INS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
K36AC10, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
guinea pig, porcine, bovine (proinsulin), rat, monkey, sheep, dog, horse, human (insulin ), rabbit
technika/technikák
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using ß -TC-6 Mouse Embryo Pancrease Insulinoma cells.
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
radioimmunoassay: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Ins(280829)
dog ... Ins(483665)
guinea pig ... Ins(100379579)
horse ... Ins(111776000)
human ... INS(3630)
pig ... Ins(397415)
rabbit ... Ins(100009181)
rhesus monkey ... Ins(704534)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)