APREST85926
PrEST Antigen INS
Prestige Antigens™ Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
About This Item
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
>80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
predicted mol wt 26 kDa
tisztítva
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
koncentráció
≥0.5 mg/mL
immunogén szekvencia
SHLVEALYLVCGERGFFYTPKTRREAEDLQVGQVELGGGPGAGSLQPLALEGSLQKRGIVEQCCTSICSLYQLENYC
Ensembl | humán elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... INS(3630)
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2