Y0001717
Insulin porcine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Insulin from porcine pancreas, Insulin from hog pancreas
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
insulin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOESYZHRGYRDHS-ZYCCASTOSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)