The molecular weight of Product 407709 Insulin, Zinc, Human, Recombinant, is 5807 Da. Purity is 99.2 % pure by HPLC, < 10.0 EnU/mg, and Potency of 28.5 IU/mg.
407709
Insulin, Zinc, Human, Recombinant, P. pastoris
Szinonimák:
Insulin, Zinc, Human, Recombinant, P. pastoris
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
yeast (Pichia pastoris)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥95—105%
Forma
solid
specifikus aktivitás
≥25 IU/mg (dry basis)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
<10 EU/mg Endotoxin (EU/mg protein)
szín
white to off-white
oldhatóság
0.01 M HCl: soluble
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Johnson, I.S. 1983. Science219, 632.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
-
I want know about the MW and purity of this product
1 answer-
Helpful?
-