Fontos dokumentumok
MSST0064
SILu™Prot Insulin, human
recombinant, expressed in Pichia pastoris, SIL MS Protein Standard, 15N -labeled
Szinonimák:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Insulin
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in Pichia pastoris
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
dry pellets
hatékonyság
≥97% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
alkalmasság
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... INS(3630)
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
B chain: FVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKT
Fizikai forma
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)