05-1108
Anti-Insulin Antibody, clone1
clone MAB1, from mouse, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Anti-IDDM, Anti-IDDM1, Anti-IDDM2, Anti-ILPR, Anti-IRDN, Anti-MODY10, Anti-PNDM4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MAB1, monoclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... INS(3630)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: 1.25 µg/mL of this antibody detected insulin in human pancreas tissue.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human pancreas tissue.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2