Fontos dokumentumok
I2018
Monoclonal Anti-Insulin antibody produced in mouse
clone K36AC10, ascites fluid
Szinonimák:
Insulin Antibody, Insulin Antibody - Monoclonal Anti-Insulin antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
K36AC10, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
feline, human, rat, horse, rabbit, guinea pig, bovine, monkey, sheep, canine, pig
technika/technikák
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using human or animal pancreas
radioimmunoassay: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... INS(3630)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg