05-1066
Anti-Insulin Antibody, clone E11D7
clone E11D7, from mouse
Szinonimák:
Anti-IDDM, Anti-IDDM1, Anti-IDDM2, Anti-ILPR, Anti-IRDN, Anti-MODY10, Anti-PNDM4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
E11D7, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... INS(3630)
mouse ... Ins1(16333)
rat ... Ins1(24505)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Insulin-coated plate was incubated with Anti-Insulin, clone E11D7 in 2-fold serial dilutions diluted in PBST from 5 μg/mL to 0.01 μg/mL.
Signaling
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Glucose/Glycogen Metabolism
Metabolic Hormones & Receptors
Minőség
20 μg/mL of this antibody detected insulin in β cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1