Fontos dokumentumok
I4011
Insulin from bovine pancreas
Hybri-Max™, powder, suitable for hybridoma
About This Item
Javasolt termékek
grade
Hybri-Max™
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
≥20 USP units per mg (dry basis)
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
oldhatóság
acidified water, pH 2.0: 2 mg/mL
kation nyomok
Zn: ≤1.0% (dry basis)
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Géninformáció
bovine ... INS(280829)
cow ... INS(280829)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)