Fontos dokumentumok
H4916
BMP4, human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Szinonimák:
Bone Morphogenetic Protein 4 human, BMP-4
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Bone Morphogenetic Protein 4 human, BMP-4, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≤10 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 34 kDa (glycosylated)
kiszerelés
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
pkg of 1000 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/μg Endotoxin level
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... BMP4(652)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cellular responses to BMP-4 are mediated by the formation of hetero-oligomeric complexes of type I and type II serine/threonine kinase receptors, which play significant roles in BMP binding and signaling. Two BMP type I receptors and one BMP type II receptor have been identified. Both BMP type I receptors bind BMP-4 with high-affinity in the absence of BMP receptor type II.
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Gátló
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?