T7039
Transforming Growth Factor-β1 human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
hTGF-β1, TGF-β1
About This Item
Javasolt termékek
product name
Transforming Growth Factor-β1 human, TGF-β1, recombinant, expressed in CHO cells, powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in CHO cells
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
powder
hatékonyság
≤0.05 ng/mL ED50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
protein 25 kDa
kiszerelés
pkg of 2 μg
pkg of 50 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TGFB1(7040)
Általános leírás
Alkalmazás
- reporter gene assay.
- in vitro transfection.
- to study the effect of transforming growth factor-β1 (TGF-β1) on gene array analysis of renal cells.
- to study the association of TGF-β1 with shear stress-dependent upregulation of tissue inhibitor of metalloproteinase-1 in microvascular endothelial cells.
- to study the interaction between TGF-β1 activation and myofibroblast formation.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
javasolt
kapcsolódó termék
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jagged-1 Expression in Fibrotic Disease
and the TGF1 signaling pathways
Cikkek
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com