SRP4037
FGF-2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Szinonimák:
FGF-2, Fibroblast Growth Factor-basic, HBGF-2, Prostatropin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
molekulatömeg
~17.2 kDa
kiszerelés
pkg of 50 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
endotoxin, tested
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FGF2(2247)
Általános leírás
Alkalmazás
- as medium supplement for E9.5 neuroepithelial cell culture
- as a component in the neurobasal growth medium
- in growing embryonic neural stem/progenitor cells (NSPCs) in a 2D culture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.