V7259
Vascular Endothelial Growth Factor human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
VEGF
About This Item
Javasolt termékek
product name
Vascular Endothelial Growth Factor human, VEGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
powder
hatékonyság
1-10 ng/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
protein 38.2 kDa (as homodimer)
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.1 EU/μg
szín
white
oldhatóság
water: soluble
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... VEGFA(7422)
Általános leírás
Alkalmazás
- the determination of oligodendrocyte precursor cells (OPCs) and luteal cell proliferation/survival
- inducing proliferation of epithelial cell clusters (ECCs) to be transplanted into mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
VEGF recombinant protein might have potential as a therapeutic agent in treatment-resistant disorders, where it can facilitate endothelial cell growth and vessel formation.
Fizikai tulajdonságok
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com