B2680
BMP4, human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Bone Morphogenetic Protein 4 human, BMP-4
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Bone Morphogenetic Protein 4 human, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in NSO cells
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
10-30 ng/mL ED50
molekulatömeg
monomer calculated mol wt 13 kDa
~22 kDa by SDS-PAGE
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/mg Endotoxin level (LAL test)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... BMP4(652)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.