SML0788
A 83-01
≥98% (HPLC), powder, TGF-β RI kinase inhibitor
Szinonimák:
3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-N-phenyl-4-(4-quinolinyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide, A-83-01, A83-01
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
A 83-01, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
S=C([n]2nc(c(c2)c4c5c(ncc4)cccc5)c3nc(ccc3)C)Nc1ccccc1
InChI
1S/C25H19N5S/c1-17-8-7-13-23(27-17)24-21(19-14-15-26-22-12-6-5-11-20(19)22)16-30(29-24)25(31)28-18-9-3-2-4-10-18/h2-16H,1H3,(H,28,31)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIJMSZGHKQPPJS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the culture medium for organoid formation from dissociated tumor cells,
- as a component in Dulbecco′s modified Eagle medium/nutrient mixture F-12 (DMEM/F12) for culturing human epidermal stem cells (EpSCs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.