Fontos dokumentumok
M2643
Magnesium sulfate
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
Magnesium Sulphate, Magnesium(II) sulfate, MgSO4
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
<0.01 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
SMILES string
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- as a component of M63 working medium solution for E. coli microcolonies in gel beads and Synechocystis liquid growth medium
- as a buffer component for phosphoglycerate mutase assay and ribokinase activity assay
- in ice-cold assay buffer for plasma membrane cholesterol measurement assay in immortalized bone marrow-derived macrophages (iBMDMs)
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)