A9731
Albumin human
Cellastim S™, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Cellastim S™, rHSA, rHSA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in rice
Teszt
≥96% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
monomer ~67 kDa
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/mg protein
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Advantages
- Eliminates animal-derived additives
- Safe and regulatory friendly
- Proven effective in enhancing stem cell growth in embryonic, mesenchymal, neural, cardiac, liver, kidney, keratinocyte and fibroblast stem cell lines
- Maintains stem cells in an undifferentiated state
- Eliminates coating of culture plates for adherent cell lines
- Provides well-defined and consistent stem cell medium
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
EP2230311
U.S. Patent No. 10,618,951
U.S. Patent No. 10,981,974
U.S. Patent No. 11,492,3892.
2). Registered Trademark Rights
U.S. Reg. 5,696,531
International Reg. 1,456,207
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Fedezze fel a szérumalbumin szerepét a szérummentes sejtkultúra-rendszerekben a biogyártásban.
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Lipid Induced Insulin Resistance