Fontos dokumentumok
F6886
Forskolin
from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder, positive ionotropic agent
Szinonimák:
7β-Acetoxy-8,13-epoxy-1α,6β,9α-trihydroxylabd-14-en-11-one, Coleonol, Colforsin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Forskolin, from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder
biológiai forrás
Coleus forskohlii
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Géninformáció
human ... OPRK1(4986) , SLC2A10(81031) , TNF(7124)
Általános leírás
Alkalmazás
- for inducing mRNA expression in primary hepatocytes.
- as a defatting drug in primary human hepatocytes.
- as a medium supplement to induce differentiation of adipose-derived stem cells (ASCs).
- in the activation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene.
- to promote the differentiation of human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) into endothelial cells.
- to stimulate cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR)-mediated chloride ion secretion in differentiated airway epithelial cells derived from individuals with and without cystic fibrosis (CF).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Protocols
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.