F0291
Fibroblast Growth Factor-Basic, human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Fibroblast Growth Factor-Basic human, FGF2, bFGF
About This Item
Javasolt termékek
product name
hBFGF, FGF-Basic, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤-0.6 ng/mL
molekulatömeg
16.0 kDa
kiszerelés
pkg of 4X25 μg
pkg of 25 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1.00 EU/μg
szín
white to faint yellow cast
oldhatóság
water: soluble 0.025 mg, clear, colorless to faintly yellow
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FGF2 (2257)
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Fibroblaszt növekedési faktorok sejtkultúrában és különböző növekedési faktorok az Ön kutatásaihoz
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Protocols
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.