Fontos dokumentumok
G4500
Potassium D-gluconate
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid potassium salt, D-Gluconic acid potassium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D 11°, c = 1% (w/v) in water
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
mp
183 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)