Fontos dokumentumok
G9130
Magnesium D-gluconate hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
D-Gluconic acid hemimagnesium salt, D-Gluconic acid magnesium salt
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)