Fontos dokumentumok
G9005
D-Gluconic acid sodium salt
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid sodium salt, D-Gluconate sodium salt, Sodium D-gluconate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder or crystals
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
hasznos pH-tartomány
6.5-7.5
mp
170-175 °C
oldhatóság
590 g/L at 25 °C
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Alkalmazás
- as a component to make synthetic interstitial fluid.
- used as a carbohydrate.
- used as a substitute for sodium chloride to make chlorine (Cl-) free media.
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?