Fontos dokumentumok
T0625
Taurine
≥99%
Szinonimák:
2-Aminoethanesulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Taurine, ≥99%
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
szín
white
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GRIN1(2902)
rat ... Ppm1a(24666)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.