P1847
Potassium gluconate
97.0-103.0% dry basis, meets USP testing specifications
Szinonimák:
Potassium D-gluconate, 2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid potassium salt, D-Gluconic acid potassium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Teszt
97.0-103.0% dry basis
form
powder
szennyeződések
≥1.0 % (v/v) reducing substances
szín
white
mp
183 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Alkalmazás
- a component in intracellular solution (1x) for electrophysiology recordings in cultured neurons
- as a component of solution for electroporation of neurons
- in the preparation of intracellular pipette solution
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)