Merck
8.17054
SAFC
Sodium gluconate
E 576
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Sodium gluconate
Méret kiválasztása
5 KG
85 600,00 Ft
50 KG
344 000,00 Ft
85 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 KG
85 600,00 Ft
50 KG
344 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11NaO7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
E szám:
E576
EC index szám:
208-407-7
85 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
>200 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
170-175 °C
oldhatóság
590 g/L
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Sodium gluconate is typically used as buffering and chelating agent. Sodium gluconate E 576 is suitable for use in pharmaceutical processes and as food additive.
Jogi nyilatkozat
The substance 8.17054 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1