Fontos dokumentumok
P1937
Phosphocreatine di(tris) salt
≥97% (enzymatic)
Szinonimák:
Creatine phosphate di(tris) salt, N-(Imino[phosphonoamino]methyl)-N-methylglycine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Phosphocreatine di(tris) salt, ≥97% (enzymatic)
biológiai forrás
rabbit muscle
Minőségi szint
Teszt
≥97% (enzymatic)
form
powder
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
kation nyomok
Na: ≤0.1%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.CN(CC(O)=O)C(=N)NP(O)(O)=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2C4H11NO3/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPPBKCOGWJTQMJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3