Fontos dokumentumok
P7936
Phosphocreatine disodium salt hydrate
≥97%
Szinonimák:
Creatine phosphate disodium salt, N-(Imino[phosphonoamino]methyl)-N-methylglycine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Phosphocreatine disodium salt hydrate, ≥97%
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
powder
szennyeződések
≤0.02% free creatine
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZVYPOKBYRXZKS-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- as a component: of Xenopus buffer (XB) buffer to remove the membrane-bound proteins
- of M5+ buffer to perform polarized total internal reflection fluorescence (polTIRF) experiments
- of ATP regenerating system for 7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl phospholipid(NBD-PL) translocation assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3