Fontos dokumentumok
E0760
Endothelial cell growth supplement from bovine pituitary
Bioreagent, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
ECGS, Endothelial Mitogen
About This Item
Javasolt termékek
product name
Endothelial cell growth supplement from bovine pituitary, ECGS, suitable for cell culture, BioReagent
biológiai forrás
bovine pituitary glands
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
powder
hatékonyság
2-300 μg/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
kiszerelés
pkg of 15 mg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤20 EU/vial (LAL test)
szín
brown to tan
oldhatóság
water: soluble to hazy, red to red-brown (1 vial reconstituted with 1 ml 0.85% NaCl)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component in Roswell park memorial institute (RPMI) 1640 medium for endothelial cell culture
- as a supplement in medium 199 for endothelial cell culture
- as a supplement in Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM):Ham′s F-12
- as a supplement in Iscove′s modified Dulbecco′s medium (IMDM) for human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) culture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3