Fontos dokumentumok
E3889
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
for molecular biology, ≥97.0%
Szinonimák:
EGTA, Egtazic acid, Ethylene-bis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Glycol ether diamine tetraacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
veszteség
≤1.0% loss on drying
mp
241 °C (dec.) (lit.)
idegen aktivitás
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES string
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in Dulbecco′s phosphate-buffered saline (DPBS) to induce the weakening of cell-to-cell junctions
- as an extracellular calcium chelator to study the role of calcium in axonal mitochondria degeneration
- as a component in lysis buffer for lysing mouse mucosal cells for western blot analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)