Fontos dokumentumok
E2759
Endothelial cell growth supplement from bovine neural tissue
powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
ECGS, Endothelial Mitogen
About This Item
Javasolt termékek
product name
Endothelial cell growth supplement from bovine neural tissue, ECGS, suitable for cell culture
biológiai forrás
bovine neuroblastoma
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
2-200 μg/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
kiszerelés
pkg of 15 and 5X15 mg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤20 EU/vial (LAL test)
szín
tan to brown
oldhatóság
water: soluble (1 vial reconstituted with 1 ml 0.85% NaCl)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3