Merck
G4625
Sigma-Aldrich
Calcium D-gluconate monohydrate
≥98% (titration)
Szinonimák:
D-Gluconic acid calcium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22CaO14 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
448.39
Beilstein:
3919646
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (titration)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to faint yellow
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLNFVCRGJZBQGX-XRDLMGPZSA-L
Alkalmazás
  • High-Specific Surface Area Microspheres: Calcium D-gluconate monohydrate is used to synthesize yolk-shell structured microspheres of calcium phosphate, demonstrating its utility in creating materials with high-specific surface areas for biomedical applications, such as adsorption processes in cell culture systems (Cao et al., 2020).
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)